Learn More
Amsta Rostfritt Contenedor de transporte de acero inoxidable resistente a ácidos, sin faldón ni tapa.
Código de producto. 30285063
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285063 20 L cada uno
30284916 100 L cada uno
30285040 25 L cada uno
30284999 30 L cada uno
30285017 50 L cada uno
30284878 75 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30285063 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 51609200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45€
    232.40€ / paquete de 1
    Ahorro 37.05€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Contenedor de transporte de acero inoxidable de máxima calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
  • Recipiente cilíndrico recto con acabado altamente pulido y diseño elegante.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 20 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)