Learn More
asecos™ Recipiente de transporte de acero inoxidable
Código de producto. 17836476 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17836476 2,75 kg cada uno
17806556 2 kg cada uno
17816556 2,2 kg cada uno
17856386 3,3 kg cada uno
17886366 3,8 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17836476 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 36480
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El bidón de transporte de acero inoxidable es ideal para transportar de forma segura sustancias líquidas de los grupos de embalaje I, II y III.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del contenido, con tapón de rosca de aluminio, válvula de ventilación, juntas NBR y tubo de salida de plástico flexible (Ø aprox. 20 mm)
  • Aprobación ONU para los grupos de embalajes I, II y III
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte seguros
Material Acero inoxidable
Cantidad 1
Anchura (imperial) 6,69 in
Anchura (métrico) 170.00 mm
Altura (imperial) 11,02 in
Altura (métrico) 280.00 mm
Peso (imperial) 6.06 lb.
Peso (métrico) 2,75 kg