Learn More
Amsta Rostfritt Botella de transporte de acero inoxidable con tapa
Código de producto. 30284945
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284945 3 L cada uno
30284885 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30284945 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5063131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.81€
    180.50€ / paquete de 1
    Ahorro 29.31€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Botella de transporte de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 3 L
Color Plata
Material Acero inoxidable