Learn More
Amsta Rostfritt Botella de transporte de acero inoxidable con tapa
Código de producto. 30285050
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
10 L
15 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285050 8 L paquete de 10
30284863 10 L cada uno
30285047 15 L cada uno
30284967 20 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30285050 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5063281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3865.95€
    3341.00€ / paquete de 10
    Ahorro 524.95€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Botella de transporte de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 8 L
Color Plata
Material Acero inoxidable