Learn More
Amsta Rostfritt Botella de transporte de acero inoxidable con tapa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30284938
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
30 L
40 L
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30284938 25 L cada uno
30285052 30 L cada uno
30284932 40 L cada uno
30285042 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30284938 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 50610251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00€
    575.00€ / paquete de 1
    Ahorro 52.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botella de transporte de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 25 L
Color Plata
Material Acero inoxidable