Learn More
Amsta Rostfritt Botella de transporte de acero inoxidable con tapa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30284863
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
10 L
15 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30284863 10 L cada uno
30285047 15 L cada uno
30284967 20 L cada uno
30285050 8 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30284863 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 50632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    334.10€ / paquete de 1
    Ahorro 28.90€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botella de transporte de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 10 L
Color Plata
Material Acero inoxidable