Learn More
Masterflex™ Accesorios roscados de acero inoxidable
Código de producto. 11895483
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
NPT (hembra) 0,64 mm (0,125 pulgadas)
NPT (hembra) 0,64 mm (0,25 pulgadas)
NPT (macho) de 0,125 pulgadas
NPT (macho) de 0,25 pulgadas
NPT (macho) de 12,7 mm (0,5 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11895483 NPT (hembra) 0,64 mm (0,125 pulgadas) cada uno
11765728 NPT (macho) de 0,25 pulgadas cada uno
11805493 NPT (hembra) 0,64 mm (0,25 pulgadas) cada uno
11729075 NPT (macho) de 0,125 pulgadas cada uno
11775728 NPT (macho) de 12,7 mm (0,5 pulgadas) cada uno
5 options
Código de producto. 11895483
Marca: Masterflex™ 3141000
Solo quedan null
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Para utilizar con NPT (hembra) 0,64 mm (0,125 pulgadas)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 65 °C
Cantidad de embalaje 1/paquete
Max. Operating Temperature (Metric) de 550 °C
Tipo de producto Conector dentado