Learn More
Brannan™ Termómetro de dial bimetal con vástago de punta
Descripción
- Termómetro de prueba de dial bimetal con vástago de punta
- Vástago de acero inoxidable adecuado para líquidos corrosivos
- Para uso manual y medición de prueba general
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del selector (métrico) | 51 mm |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 4 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 200 mm |
| Material de lente | Plástico |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Termómetro |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 10 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +110 °C |