Learn More
Amsta Rostfritt Acero inoxidable Thermo Frascos aislados con tapa
Código de producto. 30284883
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 L
3 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30284883 1,5 L paquete de 10
30284990 10 L cada uno
30285059 3 L cada uno
30284903 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30284883 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 506801,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00€
    2894.00€ / paquete de 10
    Ahorro 256.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termo de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 1,5 L
Color Plata
Material Acero inoxidable