Learn More
Amsta Rostfritt Acero inoxidable Thermo Frasco con grifo y faldón alto para servir
Código de producto. 30285021
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285021 10 L paquete de 10
30285013 3 L paquete de 10
30284858 5 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30285021 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 509680101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8855.48€
    7656.00€ / paquete de 10
    Ahorro 1199.48€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Termo de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 10 L
Color Plata
Material Acero inoxidable