Learn More
Bochem™ Soporte para tubos de ensayo de acero inoxidable, desmontable
Código de producto. 12691895
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
12691895 12 cada uno
1 options
Código de producto. 12691895 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transporte sus tubos de ensayo de forma segura con el soporte para tubos de ensayo de acero inoxidable Bochem™.
  • Rectangulares
  • Altura: 90mm
Especificaciones
Admite Tubos (17 mm)
Material Acero inoxidable (18/10)
Posiciones 12
Dimensiones (L x An) 145 x 52mm
Longitud (métrico) 145 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 17 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 90 mm
Anchura (métrico) 52 mm