Learn More
Bochem™ Soporte para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 10604612
Cambiar vista
Click to view available options
Forma:
En forma de Z
Rectangulares
Redondo
Altura (métrico):
85 mm
90 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma Altura (métrico) unitSize
10604612 En forma de Z 85 mm cada uno
10316051 Rectangulares 90 mm cada uno
10489002 Redondo 165 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10604612 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8290
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transporte sus tubos de ensayo de forma segura con el soporte para tubos de ensayo de acero inoxidable Bochem™.
  • Rectangulares
  • Altura: 90mm
Especificaciones
Admite Tubos (13 mm)
Material Acero inoxidable (18/10)
Posiciones 50
Forma En forma de Z
N.° por paquete 1 unidad
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 50 x 165 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 85 mm