Learn More
RETSCH Anillos intermedios de las cribas de prueba de acero inoxidable
Código de producto. 11964432 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
100 mm de diámetro x 40 mm de altura
200 mm de diámetro x 25 mm de altura
200 mm de diámetro x 50 mm de altura
305 mm de diámetro x 40 mm de altura
400 mm de diámetro x 65 mm de altura
450 mm de diámetro x 100 mm de altura
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11964432 450 mm de diámetro x 100 mm de altura cada uno
10156981 100 mm de diámetro x 40 mm de altura cada uno
10496431 200 mm de diámetro x 50 mm de altura cada uno
10564112 200 mm de diámetro x 25 mm de altura cada uno
10790473 305 mm de diámetro x 40 mm de altura cada uno
10563922 400 mm de diámetro x 65 mm de altura cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11964432 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.935.000450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    211.32€ / paquete de 1
    Ahorro 17.68€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Especificaciones
Tipo de producto Anillo intermedio del tamiz de prueba
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 100 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de criba vibratorio AS 450 control
Tamaño 450 mm de diámetro x 100 mm de altura