Learn More
RETSCH Tamices de prueba de acero inoxidable, 200 de diámetro x 50 mm de alto, en poro micrométrico con ASTM E 11
Código de producto. 10426051 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10426051 212 μm cada uno
10300532 106 μm cada uno
10310532 125 μm cada uno
10416051 150 μm cada uno
10620462 180 μm cada uno
10630282 20 μm cada uno
10228691 250 μm cada uno
10146411 25 μm cada uno
10700863 300 μm cada uno
10299161 32 μm cada uno
10456431 355 μm cada uno
10176601 38 μm cada uno
10015091 425 μm cada uno
10408161 45 μm cada uno
10554112 500 μm cada uno
10505842 53 μm cada uno
10208501 63 μm cada uno
10084921 600 μm cada uno
10751433 710 μm cada uno
10268591 75 μm cada uno
10504692 850 μm cada uno
10458541 90 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 10426051 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.132.000212
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 212 μm
Tipo Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable