Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm y 20 mm |
| Tipo | Pila de tamices de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310 y ASTM E 11 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamiz AS 400 Control |
| Incluye | Certificado de conformidad con la norma ISO 3310/1, 6 tamices (de 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm y 20 mm) y un recipiente de recogida |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 400mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |