Learn More
Endecotts™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable
Descripción
- Marco de precisión que garantiza una anidabilidad constante
- Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1, ASTM E11 u otras especificaciones
- Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
- Totalmente sellado, sin grietas por las que pueda perderse material.
- Malla tensada uniformemente que garantiza un análisis preciso
- Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
- Número de serie que garantiza la trazabilidad completa
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 90 μm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310-1 / BS410 |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 in |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Alambre de acero inoxidable tejido |