Learn More
Endecotts™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable
Descripción
- Marco de precisión (garantiza una encajabilidad constante)
- Apertura precisa (de acuerdo con ISO 3310-1, ASTM E11 u otras especificaciones)
- Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
- Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
- Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
- Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
- Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 180 μm |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E11 |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 in |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Alambre de acero inoxidable tejido |