Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 25 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Código de producto. 10126171 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
125 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10126171 125 μm cada uno
1 options
Código de producto. 10126171
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Úselos para la separación, fraccionamiento o determinación del tamaño de partículas. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable tienen una altura interna de 25 mm y un diámetro de 200 mm. Disponibles en una amplia variedad de tamaños de poro.
  • Bastidor de acero inoxidable con gasa de alambre
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura: 25 mm
  • ISO 3310/1
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 125 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 200
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable