Learn More
Endecotts™ Tamiz de prueba de acero inoxidable, 100 mm de diámetro.
Código de producto. 12904225
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
38 μm
45 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
1,18 mm
150 μm
1,7 mm
180 μm
212 μm
2,36 mm
300 μm
3,35 mm
4 mm
500 μm
5,6 mm
6,7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
11,2 mm
13,2 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
12904225 38 μm cada uno
12994215 45 μm cada uno
12974215 63 μm cada uno
12812753 75 μm cada uno
12964215 90 μm cada uno
12872743 106 μm cada uno
12822753 150 μm cada uno
12944215 180 μm cada uno
12882743 212 μm cada uno
12832753 300 μm cada uno
12892743 500 μm cada uno
12994205 710 μm cada uno
12984205 850 μm cada uno
12964205 1,18 mm cada uno
12944205 1,7 mm cada uno
12934195 11,2 mm cada uno
12924195 13,2 mm cada uno
12914195 16 mm cada uno
12924205 2,36 mm cada uno
12904205 3,35 mm cada uno
12994195 4 mm cada uno
12974195 5,6 mm cada uno
12964195 6,7 mm cada uno
12954195 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 12904225 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor 100SIW.038
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio. Endecotts™ Tamices de prueba de acero inoxidable de 100 mm de diámetro que cumplen con ISO Normas 3310-1 / BS410.
Tamices de ensayo de altura completa para todos los tipos de muestreo y de análisis del tamaño de las partículas en el laboratorio. Endecotts™ Tamices de prueba de acero inoxidable de 100 mm de diámetro que cumplen con ISO Normas 3310-1 / BS410.
  • Bastidor de precisión de acero inoxidable (garantiza una encaje uniforme)
  • Malla de acero inoxidable
  • Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
  • Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
  • Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
  • Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
  • Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
  • Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Tamaño de poro 38 μm
Certificaciones/conformidad ISO 3310-1 / BS410
Altura (métrico) Completa
Diámetro exterior (imperial) 100 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable