Learn More
Day Impex™ Vasos de precipitados de laboratorio de acero inoxidable templado
Código de producto. 11827472
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11827472 600 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11827472 Proveedor Day Impex™ N.º de proveedor 260121
El vaso de precipitados de acero inoxidable templado Day Impex™ es un vaso de vidrio de doble pared con puertos para controlar la temperatura dentro del vaso.
  • Vaso de precipitados de doble pared
  • Incluye puertos de entrada y salida para controlar la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Acero inoxidable
Tipo Vaso de precipitados