Learn More
Fisherbrand™ Tanque de acero inoxidable, 38L
Código de producto. 17245556 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
38 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17245556 38 L cada uno
1 options
Código de producto. 17245556
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para baño de agua.
Para usar con Fisherbrand™ Termotermostato digital.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 38 L
Dimensiones (Pr x An x Al) 410 x 860 x 410 mm