Learn More
Swann-Morton™ Mango de bisturí quirúrgico de acero inoxidable B3
Código de producto. 12921655
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
N.º 3
N.º 4
Tipo de mango:
Mango Barron
Mango largo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tipo de mango Tamaño de la unidad
12921655 N.º 3 Mango Barron cada uno
11708363 N.º 3 Mango largo paquete de 10
11718363 N.º 4 Mango largo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12921655 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 0923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.23€
    25.63€ / paquete de 1
    Ahorro 2.60€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mango de escalpelo de acero inoxidable con diseño ergonómico El mango de escalpelo quirúrgico de acero inoxidable Swann-Morton™ es uno de los distintos mangos de escalpelo surtidos elaborados con esmero para una manipulación precisa.
  • Diseño ergonómico
  • Preciso, elaborado con esmero
  • Adecuado para una variedad de procedimientos y hojas
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Asa de escalpelo
Tipo de mango Mango Barron
Tamaño N.º 3
Para utilizar con (equipo) Hoja n.º 6, n.º 9, n.º 10, n.º 10A, n.º 11, n.º 11P, n.º 11E, n.º 12, n.º 12D, n.º 13, n.º 14, n.º 15, n.º 15A, n.º 15C, n.º 15D, n.º 15T, n.º 16, n.º 40 y n.º SG3.