Learn More
Swann-Morton™ Mango de bisturí quirúrgico de acero inoxidable B3
Descripción
- Diseño ergonómico
- Preciso, elaborado con esmero
- Adecuado para una variedad de procedimientos y hojas
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Asa de escalpelo |
| Tipo de mango | Mango largo |
| Tamaño | N.º 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Hojas de cuchilla n.º 18, n.º 19, n.º 20, n.º 21, n.º 22,n.º 22A, n.º 23, n.º 24,n.º 25, n.º 25A, n.º 26, n.º 27 y n.º 36 |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 4 L |