Learn More
CELLPATH MOLDE BASE DE NAVE NODRIZA SUPA MEGA DE ACERO INOXIDABLE
Código de producto. 30226280
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226280 Gris paquete de 5
1 options
Código de producto. 30226280 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor GBC601405C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.11€
    44.31€ / paquete de 5
    Ahorro 14.80€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El molde de base de acero inoxidable Supa Mega tiene paredes laterales extra profundas que permiten que la cera se decante en el casete durante la incrustación sin riesgo de fugas de cera.
  • Ventajas clave:
  • Reutilizables
  • Apilable para reducir el espacio de almacenamiento.
  • Una amplia gama de tamaños disponibles.
  • Las esquinas redondeadas internas permiten la fácil extracción del bloque de cera.
Especificaciones
Tipo de producto Molde
Material Acero inoxidable
Color Gris
Longitud (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 45 mm
Longitud (imperial) 60 mm
Anchura (imperial) 45 mm
Fondo (métrico) 8 mm
Fondo (imperial) 8 mm