Learn More
Socorex™ Drenchers rectos de acero inoxidable
Código de producto. 11888432
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Tamaño de la unidad:
3 PCS
paquete de 2
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11888432 25 mm paquete de 3
11838442 51 mm 3 PCS
11878442 102 mm paquete de 2
11873193 203 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11888432 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 376.0925S
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Utilice los drenchers rectos de acero inoxidable Socorex™ para la alimentación y dosificación de animales. Estas agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión son ideales para la administración de líquidos y son reutilizables, ya
  • Acero inoxidable
  • Varias longitudes para acomodarse a las necesidades de alimentación
  • Esterilizable en autoclave
  • Reutilizable
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cánula de irrigación
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 25 mm