Learn More
asecos™ Lata de almacenamiento de acero inoxidable con tapa de rosca
Código de producto. 17856506 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17856506 1 L cada uno
17856346 2 L cada uno
17826516 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17856506 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40081
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El recipiente de seguridad de acero inoxidable es ideal para la distribución y dosificación segura de líquidos inflamables.
  • Con tapón de rosca (asegurado contra pérdidas), válvula de sobrepresión, junta de PTFE, barrera de llama integrada (extraíble) y anillo protector de plástico.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Bote de seguridad
Capacidad (imperial) 0,3 gal
Capacidad (métrico) 1 L
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 5,20 in
Anchura (métrico) 132.00 mm
Altura (imperial) 7,13 in
Altura (métrico) 181.00 mm
Peso (imperial) 1.59 lb.
Peso (métrico) 0.72 kg