Learn More
asecos™ Bidón de almacenamiento de acero inoxidable con grifo dosificador
Código de producto. 17886586 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17886586 5 L cada uno
17876516 1 L cada uno
17866476 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17886586 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40086
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El recipiente de seguridad de acero inoxidable es ideal para la distribución y dosificación segura de líquidos inflamables.
  • Con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301), incluye purga de aire, junta de PTFE, barrera de llama integrada (extraíble) y anillo protector de plástico.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Lata de vertido
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dosificación seguros
Material Acero inoxidable
Cantidad 1
Anchura (imperial) 7,01 in
Anchura (métrico) 178.00 mm
Altura (imperial) 14,57 in
Altura (métrico) 370.00 mm
Peso (imperial) 2.82 lb.
Peso (métrico) 1.28 kg