Learn More
De Buyer™ Llaves de paso de acero inoxidable
Descripción
Recipiente de acero inoxidable AISI 304
• Recipiente
• Recipiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Llave de paso |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para llevar grandes cantidades de líquido a ebullición, para hacer sopas u otros platos únicos. |
| Para utilizar con (equipo) | Todas las cocinas incluyendo la inducción |
| Altura (métrico) | 350mm |
| Longitud (métrico) | 480mm |
| Cantidad | Unidad |
| Forma | fondo sándwich |
| Volumen (métrico) | 37L |