Learn More
De Buyer™ Llaves de paso de acero inoxidable
Código de producto. 11930845
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
17L
26 L
37L
155L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11930845 37L cada uno
11920845 26 L cada uno
11910845 17L cada uno
11970845 155L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11930845 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 3446.36N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recipiente de acero inoxidable AISI 304
• Recipiente
Especificaciones
Tipo de producto Llave de paso
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para llevar grandes cantidades de líquido a ebullición, para hacer sopas u otros platos únicos.
Para utilizar con (equipo) Todas las cocinas incluyendo la inducción
Altura (métrico) 350mm
Longitud (métrico) 480mm
Cantidad Unidad
Forma fondo sándwich
Volumen (métrico) 37L