Learn More
Agencinox™ Cajas de esterilización de acero inoxidable
Descripción
- Cajas de instrumentos de acero inoxidable
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Caja de esterilización |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Altura (métrico) | 100 mm |