Learn More
Agencinox™ Cajas de esterilización de acero inoxidable
Código de producto. 11703924
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11703924 40 mm cada uno
11783934 50 mm cada uno
11793934 60 mm cada uno
11713944 100 mm 1 PCS
11703944 70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11703924 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 5031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas cajas para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Las cajas de esterilización de acero inoxidable Agencinox™ mantienen los instrumentos seguros durante el proceso de esterilización.
  • Cajas de instrumentos de acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Forma Rectangulares
Tipo de producto Caja de esterilización
Longitud (métrico) 180 mm
Anchura (métrico) 90 mm
Altura (métrico) 40 mm