Learn More
Aalborg™ Válvula de precisión para caudalímetro de acero inoxidable
Código de producto. 11788368
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
1000 mL/min
200 mL/min
21500 mL/min
2500 mL/min
400 mL/min
Caudal:
12 ml/min
26 ml/min
6 ml/min
650 ml/min
80 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Caudal Tamaño de la unidad
11788368 2500 mL/min 80 l/min cada uno
11778368 1000 mL/min 26 ml/min cada uno
11758368 200 mL/min 6 ml/min 1 PCS
11768368 400 mL/min 12 ml/min cada uno
11708378 21500 mL/min 650 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11788368 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor VM4SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.11€
    136.68€ / paquete de 1
    Ahorro 88.43€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
La válvula de precisión Aalborg™ para caudalímetro de acero inoxidable está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
  • Para una alta precisión
  • Diseñado para aplicaciones industriales y de laboratorio para la regulación de gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
  • También pueden usarse como válvulas de cierre.
  • Los cuerpos de las válvulas están reforzados por valvas metálicas estructuralmente rígidas.
  • Las carcasas están hechas de acero inoxidable, mientras que los casquillos están hechos de latón chapado o acero inoxidable 316.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro de gas/líquido de 150 mm
Tipo Válvula estándar
Caudal de aire 2500 mL/min
Caudal 80 l/min