Learn More
Bellingham Stanley™ Tubo de polarímetro de vidrio
Código de producto. 11960068
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11960068 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11960068 Proveedor Bellingham Stanley™ N.º de proveedor 3510
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
  • Relleno central
  • Tapas metálicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubo de polarímetro
Material Acero inoxidable, vidrio
Para utilizar con (aplicación) Productos químicos y disolventes agresivos
Diámetro (métrico) Diámetro interior de 8 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Longitud de onda De 300 nm a 900 nm
Volumen (métrico) 5 mL