Learn More
Tenak™ Gradilla para congelador vertical de acero inoxidable para cajas criogénicas
Código de producto. 15290664 Tienda TENAK Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (16)
Cajas (20)
Cajas (25)
Cajas (28)
matriz, red, conjunto:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto Tamaño de la unidad
15290664 Cajas (20) 4 x 5 cada uno
15250654 Cajas (12) 4 x 3 cada uno
11501825 Cajas (16) 4 x 4 cada uno
15210674 Cajas (25) 5 x 5 1 PCS
15250684 Cajas (12) 3 x 5 cada uno
15250664 Cajas (28) 7 x 4 cada uno
15250704 Cajas (10) 2 x 5 cada uno
15210664 Cajas (20) 5 x 4 1 PCS
15268373 Cajas (15) 5 x 3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15290664 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE23152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    106.85€ / paquete de 1
    Ahorro 18.15€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice las gradillas de congelador vertical de acero inoxidable Tenak™ para cajas criogénicas para sus necesidades de almacenamiento criogénico. Existe una gran variedad de gradillas de acero inoxidable para adaptarse a diferentes alturas y cantida
  • Aptas para todas las marcas de congeladores verticales
  • Acero inoxidable
  • Para cajas criogénicas de diversas capacidades
Especificaciones
Divisores de células Sí
Admite Cajas (20)
Material Acero inoxidable
Posiciones 20
Para utilizar con (aplicación) Compatible con todas las marcas y modelos de congelador
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
N.° por paquete 1
Cantidad 1 unidad
Fondo (métrico) 688 mm
Tipo de producto Gradilla estándar
Estantes 20
Altura (métrico) 221 mm
matriz, red, conjunto 4 x 5
Anchura (métrico) 139 mm