Learn More
Karl Hecht™ Cestas de alambre cuadradas de acero inoxidable
Código de producto. 10669431
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10669431 20 x 20 x 20 cm cada uno
10328731 16 x 16 x 16 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10669431 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 41075020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.53€
    151.63€ / paquete de 1
    Ahorro 20.90€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Una excelente opción para aplicaciones de almacenamiento general en el laboratorio.
  • Construcción de malla de alambre para que el contenido sea visible.
  • Forma cuadrada
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Descripción Construcción de malla de alambre
Material Acero inoxidable
Forma Cuadrado
Tamaño 20 x 20 x 20 cm
Tipo de producto Cestillo de alambre