Learn More
Esferas de acero inoxidable, 2 mm de diámetro, tipo 302, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stainless Steel spheres, Type 302 |
| Nombre de nota | 2mm (0.08 in.) dia. |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Fe:Cr:Ni:Mn:Si; 70:18:9:2:1 wt% |
| Cantidad | 25 Pc. |
| Número MDL | MFCD00148499 |