Learn More
Esferas de acero inoxidable, 2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315959 100 Pc. paquete de 100
11305959 25 Pc. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042019.KN
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stainless Steel
Aspecto Spheres
Cantidad 100 Pc.
Formulario Esferas, 2 mm de diámetro
Fórmula molecular Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Número MDL MFCD00148499