Descripción
- Las tazas con taras permiten usar la báscula de bandeja para mediciones de gravedad específica.
- Las taras se ajustan dentro de ±0,2 gramos del peso de la copa (0,1 gramo para copas de 8,32 mL).
- Utilice estos recipientes de precisión de acero inoxidable con la balanza del laboratorio para determinar la gravedad específica o las libras por galón.
- Simplemente tare la báscula con el peso de la taza y luego pese la taza llena con muestra.
- Las copas tienen una tolerancia del 0,5% de volumen.
- Haga el pedido de copas para determinaciones de estándares norteamericanos o de estándares británicos.
- Todas las copas cumplen con MIL STD 45662A y son trazables por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Obtención de mediciones de gravedad específica utilizando determinaciones estándar británicas |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º por caja | 1 unidad |
| Certificaciones | MIL STD 45662A y rastreable por NIST |
| Altura (métrico) | 7.8 cm |
| Altura (imperial) | 3,1 in |
| Forma | Cilíndrico |
| Certificaciones/conformidad | MIL STD 45662A y trazable a NIST |
| Tipo de producto | Frascos de gravedad específica |