Learn More
Bochem™ Embudo de polvo de acero inoxidable
Código de producto. 10527371
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
10527371 240 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10527371 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8723
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especialmente diseñado para permitir el flujo de materiales en polvo. El embudo de polvo de acero inoxidable Bochem™ es muy duradero y resistente.
  • Estructura de acero inoxidable 18/10
  • Vástago recto y ancho.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 240 mm
Diámetro del tubo (métrico) 30 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud del tubo (métrico) 60 mm
Longitud total (métrico) 210 mm