Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable
Código de producto. 10454471
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Longitud de la hoja (métrico):
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10454471 165 mm 75 mm 1 PCS
10098450 250 mm 150 mm cada uno
11805061 250 mm 150 mm paquete de 10
10140271 275 mm 165 mm cada uno
10058290 365 mm 250 mm 1 PCS
10615251 415 mm 300 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10454471
Proveedor: Bochem™ 3490
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable. Las espátulas de acero inoxidable Bochem™ tienen un mango de madera.
  • Mango de madera
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula
Longitud de la hoja (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 14 mm
Anchura (métrico) de la hoja 14 mm
Material de la hoja Acero inoxidable
Diámetro exterior (métrico) 1mm
Dimensiones (L x An) 165 x 14 mm
Material del mango Madera
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 165 mm