Learn More
Buerkle™ Espátula de acero inoxidable
Código de producto. 15521731 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
301 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15521731 301 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15521731 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53831000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, con pulido de alto satinado y completamente soldada, por lo que no presenta cortes.
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
  • Diseño sólido de alta estabilidad
  • Perfora sustancias sólidas o sacos y BigBags.
  • Ideal para tomar muestras de polvos, gránulos y medios pastosos, especialmente en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas
  • Muy resistente
  • Fácil de limpiar.
  • Esterilizable en autoclave
  • Se puede esterilizar con llama
  • Pulido brillante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Plata
Acabado Pulido muy brillante
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Color del asa Plata
Longitud de la hoja (métrico) 188 mm
Anchura (métrico) 48 mm
Anchura (métrico) de la hoja 40 mm
Material de la hoja Acero inoxidable V4A
Dimensiones (L x An) 301 x 48 mm
Longitud del mango (métrico) 110 mm
Material del mango Acero inoxidable V4A
Material Acero inoxidable V4A
Longitud (métrico) 301 mm