missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Espátula de acero inoxidable
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AISI 304 |
| Tipo de producto | Espátula |
| Anchura (métrico) | Anchura plana: 9 mm; ancho de ranurada: 8 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?