Learn More
asecos™ Limpiador de piezas pequeñas de acero inoxidable
Código de producto. 17876386 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
8 L
Color:
Amarillo
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17876386 2 L Amarillo cada uno
17826466 4 L Amarillo cada uno
17886346 2 L Gris cada uno
17836556 4 L Gris cada uno
17856556 8 L Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17876386 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40445
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El limpiador de piezas pequeñas de acero inoxidable es ideal para limpiar o desengrasar piezas pequeñas.
  • Con empuñadura empotrada
  • Tamiz de inmersión con resorte, incluye parallamas y conexión a tierra.
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de piezas
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Capacidad (métrico) 2 L
Color Amarillo
Material Acero
Anchura (imperial) 10,39 in
Anchura (métrico) 264.00 mm
Altura (imperial) 3,74 in
Altura (métrico) 95.00 mm
Peso (imperial) 5.64 lb.
Peso (métrico) 2.56 kg