Learn More
Grant Instruments™ Tapas inclinadas de acero inoxidable
Código de producto. 11446427
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11446427 SAP34, ST38 cada uno
11436427 SAP18, ST12, ST26 1 PCS
11426427 SAP12, JBN12, SBB12 cada uno
11416427 SAP5, ST5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11446427 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor LU36
En stock
Recomendado para uso por encima de 60 °C. La tapa inclinada de acero inoxidable evita la contaminación, reduce la evaporación y ahorra energía.
  • Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
  • Acero inoxidable de forma triangular con asa de plástico
  • Elija entre los siguientes tamaños disponibles:
    • 5 l (LU6)
    • 12 l (LU14)
    • 18 o 26 l (LU28)
    • 34 l (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) SAP34, ST38
Material Acero inoxidable