Learn More
Tenak™ Gradilla de bandeja única de acero inoxidable para congeladores verticales
Código de producto. 12476980 Tienda TENAK Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
420 x 139 x 225 mm
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 325 mm
560 x 278 170 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 139 x 170 mm
680 x 139 x 225 mm
680 x 139 x 280 mm
680 x 139 x 325 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 325 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12476980 560 x 139 x 325 mm cada uno
12406990 680 x 139 x 225 mm cada uno
12427000 680 x 278 x 225 mm cada uno
12456980 560 x 139 x 225 mm cada uno
12466980 560 x 139 x 280 mm cada uno
12407000 560 x 278 x 385 mm cada uno
12416990 680 x 139 x 280 mm cada uno
12417000 680 x 278 x 170 mm cada uno
12426980 420 x 139 x 225 mm cada uno
12426990 680 x 139 x 325 mm cada uno
12436990 420 x 278 x 170 mm cada uno
12446990 420 x 278 x 225 mm cada uno
12447000 680 x 278 x 325 mm cada uno
12496990 560 x 278 x 325 mm cada uno
12456990 420 x 278 x 280 mm cada uno
12466990 560 x 278 170 mm cada uno
12496980 680 x 139 x 170 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 12476980 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE29132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    119.24€ / paquete de 1
    Ahorro 2.76€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Diseñada para aplicaciones en las que las muestras no se almacenan en cajas o tienen tamaños especiales. Las gradillas de bandeja única Tenak™ para congeladores verticales se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores.
  • Las bandejas constan de un cajón, una tapa y un asa en la parte frontal
  • Caben en cualquier congelador
  • Las gradillas están fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Muestras de tamaño especial
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 560 x 139 x 325 mm
Fondo (métrico) 560 mm
Incluye Tapa
Tipo de producto Gradilla de bandeja única
Altura (métrico) 325 mm
Anchura (métrico) 139 mm