Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Destilador de destilación individual de acero inoxidable
Descrizione
- Buena calidad de destilado, conductividad aprox. 2,3 μs/cm a 25 °C
- Elemento calefactor de acero inoxidable, n.º de artículo 1.4876
- Desconexión termostática por nivel bajo de agua, para proteger el elemento calefactor en caso de agua baja
- Ahorro de energía mediante la destilación del agua caliente de la refrigeración
- La desgasificación de dióxido de carbono a través de la ventilación en el evaporador superior con deflector, que es fácilmente accesible levantando las tapas.
- El tanque de almacenamiento para destilado acepta el doble de capacidad por hora de la unidad
- Condensador (bobina de refrigeración) en el depósito de almacenamiento, fácilmente intercambiable
- Suministro de agua a través de una válvula de solenoide integrada con conexión para manguera de presión de agua de 1/2 pulgada (interior
- Ø 12,7 mm)
- Presión de agua de refrigeración necesaria: >3 bares hasta un máx. de 7 bares
- Después de encender el interruptor principal, la válvula de solenoide abre el suministro de agua y lo cierra una vez que el depósito de almacenamiento está lleno, evitando así la pérdida innecesaria de agua
- salida de agua de refrigeración con conexión de manguera de 3/4 de pulgada (Ø interior de 19 mm)
- El agua que no ha sido condensada fluye a través de la salida de agua de refrigeración
- Destilar la retirada a través de la llave de drenaje en la parte delantera de la unidad
- La llave de drenaje se puede abrir en posición continua o de toque
- Un interruptor de nivel electrónico apaga el dispositivo cuando el depósito de almacenamiento está lleno y lo reinicia automáticamente cuando se retira el destilado
- El detector electrónico de impurezas apaga la unidad en caso de que haya impurezas de alto grado en el evaporador, y se encenderá la luz piloto roja de "Clean" (Limpiar)
- Drenaje del evaporador a través del grifo de drenaje en el lado derecho lateral de la unidad
- El interruptor principal y las luces piloto (lámpara piloto amarilla para funcionamiento y lámpara piloto roja para limpieza) están en la parte frontal de la unidad
- Carcasa de doble pared. La carcasa está hecha de chapa de acero galvanizado electrolíticamente, recubierta electrostáticamente con polvo de resina epoxi
- Alimentación eléctrica a través del cable de conexión; las unidades 2 y 4 tienen un enchufe de tipo alemán a prueba de golpes (Schuko)
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Destilación individual |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tensión | 230/50 V |
| Caudal | 4 L/h |
| Fondo (métrico) | 330 mm |
| Altura (métrico) | 460 mm |
| Anchura (métrico) | 620 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?