Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Destilador de destilación individual de acero inoxidable
Código de producto. 10394441
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
2 L/h
4 L/h
8 L/h
Altura (métrico):
410 mm
420 mm
460 mm
490 mm
540 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10394441 2 L/h 540 mm cada uno
10181271 4 L/h 490 mm 1 PCS
10079580 2 L/h 420 mm cada uno
10737071 4 L/h 460 mm cada uno
10089580 2 L/h 410 mm cada uno
10140991 8 L/h 540 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10394441 Proveedor GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Supplier No. 2008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos destiladores para una variedad de aplicaciones de destilación. Los destiladores de destilación individual GFL Gesellschaft fuer Labortec™ de acero inoxidable producen un destilado ultrapuro, de bajo gas, sin bacterias ni pirógenos con una conductividad muy baja.
  • Buena calidad de destilado, conductividad aprox. 2,3 μs/cm a 25 °C
  • Elemento calefactor de acero inoxidable, n.º de artículo 1.4876
  • Desconexión termostática por nivel bajo de agua, para proteger el elemento calefactor en caso de agua baja
  • Ahorro de energía mediante la destilación del agua caliente de la refrigeración
  • La desgasificación de dióxido de carbono a través de la ventilación en el evaporador superior con deflector, que es fácilmente accesible levantando las tapas.
  • El tanque de almacenamiento para destilado acepta el doble de capacidad por hora de la unidad
  • Condensador (bobina de refrigeración) en el depósito de almacenamiento, fácilmente intercambiable
  • Suministro de agua a través de una válvula de solenoide integrada con conexión para manguera de presión de agua de 1/2 pulgada (interior
  • Ø 12,7 mm)
  • Presión de agua de refrigeración necesaria: >3 bares hasta un máx. de 7 bares
  • Después de encender el interruptor principal, la válvula de solenoide abre el suministro de agua y lo cierra una vez que el depósito de almacenamiento está lleno, evitando así la pérdida innecesaria de agua
  • salida de agua de refrigeración con conexión de manguera de 3/4 de pulgada (Ø interior de 19 mm)
  • El agua que no ha sido condensada fluye a través de la salida de agua de refrigeración
  • Destilar la retirada a través de la llave de drenaje en la parte delantera de la unidad
  • La llave de drenaje se puede abrir en posición continua o de toque
  • Un interruptor de nivel electrónico apaga el dispositivo cuando el depósito de almacenamiento está lleno y lo reinicia automáticamente cuando se retira el destilado
  • El detector electrónico de impurezas apaga la unidad en caso de que haya impurezas de alto grado en el evaporador, y se encenderá la luz piloto roja de "Clean" (Limpiar)
  • Drenaje del evaporador a través del grifo de drenaje en el lado derecho lateral de la unidad
  • El interruptor principal y las luces piloto (lámpara piloto amarilla para funcionamiento y lámpara piloto roja para limpieza) están en la parte frontal de la unidad
  • Carcasa de doble pared. La carcasa está hecha de chapa de acero galvanizado electrolíticamente, recubierta electrostáticamente con polvo de resina epoxi
  • Alimentación eléctrica a través del cable de conexión; las unidades 2 y 4 tienen un enchufe de tipo alemán a prueba de golpes (Schuko)
Specifications
Tipo de producto Destilación individual
Frecuencia 60 Hz
Tensión 230/50 V
Caudal 2 L/h
Fondo (métrico) 410 mm
Altura (métrico) 540 mm
Anchura (métrico) 780 mm