Learn More
Sampling Systems™ Pala de acero inoxidable
Código de producto. 17885367 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
115,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17885367 115,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17885367 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A24610
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Esta pala de acero inoxidable es ideal para trabajos de uso general. Fabricado en acero inoxidable 316L resistente a la corrosión de alta calidad, no tiene grietas y tiene un acabado muy pulido para que se pueda limpiar fácilmente.
  • Mango ergonómico
  • Acabado altamente pulido para una fácil limpieza.
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Pala
Blade Style Plano
Color-coded N.º
Material del mango Acero inoxidable
Estilo de cabeza Cuadrado
Longitud (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 115,5 cm
Material Acero
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Plata