Descripción
- Para usar con bloques modulares
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Granalla de acero inoxidable, 0,5 kg |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Granalla |
| Peso (imperial) | 1 lb |
| Peso (métrico) | 0,5 kg |