Learn More
DWK Life Sciences Frasco de acero inoxidable DWK Life Sciences, con rosca DIN 168-1, GL 45 (para transporte), con certificado UN
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Certificado según las normas de la ONU para el transporte de líquidos clasificados como mercancías peligrosas en los Grupos de Embalaje de la ONU I (alto peligro), II (peligro medio) y III (bajo peligro)
- No se requiere embalaje exterior adicional debido a la aprobación de la ONU
- Indicado para líquidos con una densidad relativa de 2,0 o menor.
- Fabricado en acero inoxidable AISI Tipo 316L (1.4404) resistente a la corrosión con todas las juntas soldadas para una construcción higiénica
- Acabado interior liso correspondiente a IIIc (DIN 17441) con bordes interiores redondeados para facilitar la limpieza
- El revestimiento exterior de larga duración es de acero inoxidable pulido y cepillado
- rosca GL 45 con labio de vertido incorporado; suministrada con tapón de rosca de acero inoxidable GL 45 y forro de tapa de silicona catalizada con platino con superficie de PTFE
- Las normativas internacionales pueden cambiar; es responsabilidad del usuario cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1500 mL |
| Color | Plata |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de líquidos clasificados como mercancías peligrosas en los grupos de embalaje de las Naciones Unidas I (caspa alta), II (peligro medio) y III (peligro bajo); almacenamiento, transporte y manipulación segura de materiales peligrosos, peligrosos y valiosos; almacenamiento y transporte de materiales sensibles a la luz |
| Material | Acero inoxidable (316 l) |
| Capacidad nominal | 1500 ml |
| Closure Included | Sí |
| Capacidad (imperial) | 51 oz. |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Botella de transporte |